Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Netzadapter für Temperaturmessgeräte der Serie 300/360
Das Eutech™ Netzadapter liefert Ihnen die Leistung, die Sie für Ihre Eutech™ Messgeräte benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60X030134
Artikelnummer. 11503885
  • 64.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Eutech™ Netzadapter liefert Ihnen die Leistung, die Sie für Ihre Eutech™ Messgeräte benötigen.Der 100/240 VAC-Netzadapter wird für Eutech™ Messgeräte der 300-Serie verwendet.
Eigenschaften:
  • 9 V, 6 W
  • 100/240 VAC
  • Anwendungsbereiche:Temperaturmessgeräte der Serie 300/360
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V AC Netzteil, 9 V, 6 W, CNT-VE
Adapter
9 V
Temperaturmessgeräte der Serie 300/360