Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X244912
523.50 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10099124
  • 558.78 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ pH 5 pH-Messgerät mit Einzeldiaphragma-pH-Elektrode ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
  • Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen und Aufzeichnen zu ermöglichen
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Gummi schützt Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
Spezifikationen
  • pH-Bereich: pH 0.00 bis 14.00
  • Temperaturbereich: 0 bis 100.0 °°C
  • Temperaturkompensation: Automatisch / Manuell (0 bis 100 °C)
  • Anzahl der Kalibrierpunkte: 2 bis 5 Punkte
  • PH-Pufferoptionen: 1.68,4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA), 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
  • Sonderfunktionen: Automatische Abschaltung nach 17 Minuten
  • Benachtrichtigungen über Halten & Selbstdiagnose
  • Stromversorgung: 4 'AAA' x 1.4 V-Batterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eutech pH 5+ und pH-Messgerät mit pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma ECFC7252101B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P und pH-Tragekit-Set (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Lagerungslösung und 1 x deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml)
2 bis 5
0 °C bis 100 °C
LCD
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ pH-Messgerät >