Learn More
Eutech™ ORP-Lösungen
Eutech™ bietet ORP-Standardlösungen für die Verwendung mit ORP-Messgeräten.
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X081500
Artikelnummer. 12993417
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ORP-Messgeräte können sowohl pH- als auch ORP-Werte in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen messen. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören die Behandlung von Industrieabfällen, die Untersuchung biologischer Systeme, die Oxidation von Zyanid, die Bleichung von Zellstoff, die Herstellung von Bleichmittel und die Verringerung von Chromat-Abfällen. Die Messung von ORP ist auch bei der Wasseraufbereitung im Pool als Hinweis auf die Abwasserentsorgung in Bezug auf den Parameter für freies Chlor nützlich. Eutech™ bietet eine Reihe von ORP-Lösungen für die Verwendung mit unseren ORP-Messgeräten.
Eigenschaften:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorbehandlungslösung (475 mV)
ORP-Messgeräte
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.