Learn More
Eutech™ ORP-Lösungen
Eutech™ bietet ORP-Standardlösungen für die Verwendung mit ORP-Messgeräten.
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X081500
Beschreibung
ORP-Messgeräte können sowohl pH- als auch ORP-Werte in verschiedenen Bildungs-, Labor- und Industrieanwendungen messen. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören die Behandlung von Industrieabfällen, die Untersuchung biologischer Systeme, die Oxidation von Zyanid, die Bleichung von Zellstoff, die Herstellung von Bleichmittel und die Verringerung von Chromat-Abfällen. Die Messung von ORP ist auch bei der Wasseraufbereitung im Pool als Hinweis auf die Abwasserentsorgung in Bezug auf den Parameter für freies Chlor nützlich. Eutech™ bietet eine Reihe von ORP-Lösungen für die Verwendung mit unseren ORP-Messgeräten.
Eigenschaften:
- Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Spezifikation
Vorbehandlungslösung (475 mV) | |
ORP-Messgeräte |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.