Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECTestr11+ Multibereich-Leitfähigkeitsprüfgerät
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X377229
132.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11569104
  • 252.26 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der EUtech™ ECTestr11 Dual Range Leitfähigkeitstester ist ein mehrstufiger Tester mit auswählbaren oder automatischen Bereichsoptionen – ein Tester misst von Reinwasser bis Abwasser. Allgemeine Anwendungen: Für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserbehandlung, zum Ausblasen von Kesseln, Spülen von Galvanotanks, Trinkwasser, Hydrokulturen, Druckindustrie, Wasserkultur, Aquarien, Fischzucht, Schwimmbecken und Spas
Eigenschaften
  • Vom Benutzer austauschbare Sensoren – ersetzen Sie die Sensoren selbst. Die Sensoren halten länger mit den Elementen aus SS316-Edelstahl und dem Sensorgehäuse aus VALOX™
  • Großes Display – Gleichzeitige Temperaturanzeigen, Anzeigemodus, ATC, Akkustand
  • Einzel- und Mehrpunkt-Kalibrierungen mit automatischen oder manuellen Optionen
  • Wasserdichtes Anti-Roll-Design – Das wasserdichte IP67-Gehäuse erhält den Tester auch unter nassen Bedingungen betriebsbereit. Das gegen Wegrollen gesicherte, einzigartige, gerippte Design sorgt für festen Halt.
  • Innovativer tassenartiger Aufbau – die innovative Konstruktion des Sensorgehäuses kann zum Eintauchen oder Abschöpfen kleiner Probenvolumina verwendet werden. Sensorgehäuse aus VALOX™ sorgt für erstklassige Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
  • Bereich: .. bis 200.0 μS/cm, .. bis 2000 μS/cm, .. bis 20.00 mS/cm
  • Auflösung: 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm
  • Genauigkeit: ± 1 % des Endwertes
  • ATC: Ja (0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F)
  • Temperaturkoeffizient: 2 % pro ° C, fest
  • Kalibrierpunkte: 3 automatisch oder 3 manuell
  • Temperaturanzeige: Ja
  • Bereich: 0 bis 50.0 °C / 32.0 bis 122.0 °F
  • Auflösung: 0.1 °C / 0.1 °F
  • Genauigkeit: ±0.5 °C / ±0.9 °F + 1 LSD
  • Kalibrierung: ±5.0 °C / ±9.0 °F
  • Permanenter Speicher: Ja
  • Automatische Abschaltung: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
  • Leistungsaufnahme: 4 X 1.5 V 'A76'Mikro-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Akkulaufzeit: Mehr als150 Stunden
  • Abmessungen/Gewicht: Tester: 16.5 x 3.8 cm; 90 g, verpackt: 18.5 x 6.5 x 5 cm ; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multi-Range-Tester mit auswählbaren oder automatischen Bereichsoptionen
IP 67
Leitfähigkeit
0 °C bis 50 °C