Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOECTESTLOW Leitfähigkeitsmessgerät
Die Eutech EcoTestr EC-Serie bietet robuste Stiftsensoren aus Edelstahl, die schnelle und zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X477101
Artikelnummer. 12921718
  • 106.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Eutech EcoTestr EC-Serie bietet robuste Stiftsensoren aus Edelstahl, die schnelle und zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen ermöglichen. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. Hydrokulturen, Fischzucht, Schwimmbäder, Galvanik, Wasseraufbereitung und mehr. Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit Kalibrierungen in Probennähe. Leicht zu öffnendes Batteriefach, kein Werkzeug für Batteriewechsel erforderlich. Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um Datenerfassung zu erleichtern. Sensorschutzkappe kann auch als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung verwendet werden.
Spezifikationen
  • Bereich: .. bis 1990 uS/cm
  • Auflösung: 0.1 mS/cm
  • Genauigkeit: ±1 % Vollskala (±2 % über 10 mS/cm)
  • Kalibrierpunkte: 1 (Digital, Drucktaste)
  • ATC: Ja
  • Permanenter Speicher: Ja
  • Haltefunktion: Ja
  • Abschaltautomatik: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
  • LCD-Display: 3 ½-stellig mit Anzeige
  • Stromversorgung: 4 x 1.5 V 'A76'-Mikro-Alkalibatterien
  • Schutzart: IP67 Wasserdicht
  • Abmessungen/Gewicht: Karton: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm, 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichtes EcoTestr EC niedrig mit ATC, 1-Punkt-Kalibrierung
Leitfähigkeit
LCD
±1 % des Messbereichs (±2 % über 10 mS/cm)
0 mS/cm bis 1990 mS/cm
IP67