Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOECTESTHIGH Leitfähigkeitsmessgerät
Die Eutech EcoTestr EC-Serie bietet robuste Stiftsensoren aus Edelstahl, die schnelle und zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X477102
81.44 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Die Eutech EcoTestr EC-Serie bietet robuste Stiftsensoren aus Edelstahl, die schnelle und zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen ermöglichen. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. Hydrokulturen, Fischzucht, Schwimmbäder, Galvanik, Wasseraufbereitung und mehr. Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit Kalibrierungen in Probennähe. Leicht zu öffnendes Batteriefach, kein Werkzeug für Batteriewechsel erforderlich. Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um Datenerfassung zu erleichtern. Sensorschutzkappe kann auch als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung verwendet werden.
Spezifikationen
Spezifikation
Wasserfestes EcoTestr EC hoch mit ATC, 1-Punkt-Kalibrierung | |
Leitfähigkeit | |
LCD |
±1 % des Messbereichs (±2 % über 10 mS/cm) | |
0 mS/cm bis 19,9 mS/cm | |
IP 67 |