Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDOHANDYNEW Sonden für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff (DO), welche die Menge des in einer Lösung gelösten gasförmigen Sauerstoffs in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X239601
Beschreibung
Messgeräte und Sonden für gelösten Sauerstoff messen die Menge des in einer Lösung gelösten, gasförmigen Sauerstoffs. Theoretisch hängt die Menge des gelösten Sauerstoffs in einer Lösung von 3 Faktoren ab – Temperatur, Salinität und Atmosphärendruck. Für die Messung von gelöstem Sauerstoff ist eine spezielle DO-Elektrode erforderlich, die aus einer Anode, einer Kathode, einer Elektrolytlösung und einer gasdurchlässigen Membran besteht.
Die Eutech™ ECDOHANDYNEW Sonde für gelösten Sauerstoff ist eine galvanische Elektrode für gelösten Sauerstoff, ATC. Lieferung mit 1 montierten Membrankappengehäuse, 1 wiederauffüllbaren Elektrolyt und 1 Scheuerschwamm.
Merkmale:
- Parameter: % Sauerstoffsättigung, gelöster Sauerstoff (DO)
- Art: Galvanisch
- Bereich: 0 bis 20 mg/l
- Temperaturbereich: 0 bis 50 °°C
- Reaktionszeit: 40 Sec, um 93 % des endgültigen Messwerts zu erreichen
- Mindestwert Probendurchfluss: 2 inch/Sek.
- Maximaldruck: 7.5 bar
- ATC: Ja
- Abmessungen (Schaft): 150 x 25 mm
- Kabellänge: 3 m
- Anschluss: 6-polig
- Zur Verwendung mit: DO 600 / DO 300 / DO 110 / PD 650 / PCD 650
Spezifikation
Messgerät für gelösten Sauerstoff (DO) | |
Sonde für gelösten Sauerstoff (DO) | |
DO |