Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Elektrolyt-Füllungslösung für gelösten Sauerstoff für DO-Sonden
Eutech™ DO-Messgeräte, Sonden und ihr Zubehör bieten schnelle und präzise Kontrollen von gelöstem Sauerstoff in Labors, im Außendienst und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X211226
This item is not returnable.
View return policy
Description
Die Eutech™ Elektrolyt-Füllungslösung für gelösten Sauerstoff wird zum Nachfüllen von Eutech™ DO probes. Eutech™ DO-Messgeräten, Sonden und deren Zubehör verwendet und bietet schnelle und präzise Prüfungen von gelöstem Sauerstoff in Labors, im Außendienst und in Schulen.
Merkmale:
- 60 ml-Flasche
- Verwendung mit Sonden: DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
Specifications
60 ml | |
DO-Elektrolyt-Füllungslösung | |
Do-Sonden DO6, DO6+, DO100, DO 110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650 | |
Elektrolyt-Nachfülllösung für gelösten Sauerstoff |