Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 600 pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X415105
709.02 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11559234
  • 1236.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ CyberScan pH 600 pH-Messgerät ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
  • Der Alarm wegen Kalibrierfälligkeit verhindert überfällige Kalibrierungen, während der Sollwert-Alarm warnt, wenn die Messwerte außerhalb der Sollwerte liegen.
  • Höhere Genauigkeit bei schwankender Temperatur mit automatischer/manueller Temperaturkompensation.
  • Mega-Speicher, der bis zu 500 Datensätze mit Temperaturmesswerten speichert/abruft, zur Einhaltung der GLP-Standards mit Zeit- und Datumsstempeln formatiert.
  • Drahtlose und kabelfreie Datenübertragung mit Infrarot-IrDA-Technologie. Im Lieferumfang ist eine PC-basierte kostenlose Datenerfassungssoftware enthalten, mit der Sie Daten problemlos importieren und Berichte in gängige Tabellenkalkulationsprogramme Ihrer Wahl erstellen können.
  • Abrufen der Elektrodensteilheit, des Elektroden-Offset-Werts und der vorherigen Kalibrierungswerte zur einfachen Referenz
  • Das große, leicht ablesbare, einstellbare Display mit simultanen Messwerten bietet eine optimale Anzeige mit benutzerfreundlichen Symbolen
  • Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen und Aufzeichnen zu ermöglichen
  • Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
  • Der flüchtige Speicher speichert Einstellungen und Daten, selbst wenn die Batterien leer sind.
  • Robust und wasserdicht gemäß IP67-Standard mit schützendem Gummi und praktischem Klettband für besseren Halt.
  • Stromversorgung mit Batterien oder optionalem Wechselstromadapter für den Einsatz vor Ort oder auf der Arbeitsfläche mit integriertem Ständer.
  • Energiesparend mit automatischer Abschaltfunktion.
Technische Daten:
  • pH-Bereich: -2.00 bis 19.99
  • mV-Bereich: ±2000 mV
  • Temperaturbereich: -10.0 bis 110.0 °C (14.0 bis 230 °F)
  • Temperaturkompensation: Automatisch / Manuell (0 bis 100 °C)
  • Anzahl der Kalibrierpunkte: Bis zu 6 Punkte
  • Alarm wegen Kalibrierfälligkeit: Ja (Tage – max. 30)
  • pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB
  • Benutzerdefinierte Pufferkalibrierung: Ja (2 bis 5)
  • Anzeige von Steilheit/Offset: Ja (Display + Symbol)
  • Eingänge: DC-Cinch-Buchsen, 8-Stiftanschluss, BNC
  • LCD-Display: Dotmatrix mit Hintergrundbeleuchtung
  • Speicher: 500 Datensätze
  • Ausgang: Ja (IrDA/ RS232C)
  • Sonderfunktionen: Stabilitätsanzeige; Selbstdiagnose; nichtflüchtiger Speicher; Haltefunktion& automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten
  • GLP: Ja
  • Eindringschutz: IP67
  • Stromversorgung: 4 ''AAA'' x 1.4 V-Batterien oder 9VDC-Netzteil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH600 pH-/mV-Messgerät mit pH-Elektrode, ATC-Sonde, Netzadapter und pH-Tragekit-Set
Max. 6
LCD
IrDA, RS-232C
-10 bis +110 °C
500