Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9203J Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X244723
411.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15503440
  • 599.99 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
EUtech™ Leitfähigkeitselektroden werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Spezifikationen
  • Parameter: Leitfähigkeit/Temperatur
  • Bereich: 0 bis 350 mS
  • Temperaturbereich: 0 bis 100 °°C
  • Zelle: 4
  • Zellkonstante: K = 0.530
  • Zellmaterial: Graphit mit Epoxid-Körper
  • ATC: ja
  • Abmessungen (Schaft): 144 x 16 mm
  • Kabellänge: 3 m
  • Stecker:8-polig
  • Zur Verwendung mit: COND 610 / COND 600 / CD 650 / PC 650 / PCD 650
*max. konstante Temperatur von 75 °C; intermittierende Messungen bis 100 ° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
K = 0.530
Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
0 bis 350 mS