Learn More
Thermo Scientific™ EUtech™ Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode CONSEN92W
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ CONSEN92W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EUtech™ Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode CONSEN92W wird in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Eigenschaften
- Parameter:Leitfähigkeit/Temperatur
- Automatischer Temperaturausgleich
- Zelle=2
- Zur Verwendung mit:CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
Spezifikation
K = 10,0 | |
2 | |
Platin | |
Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode | |
115 x 12 mm | |
Edelstahlringe, Epoxidschaft |
DIN, 6-polig | |
CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450 | |
0°bis 80 °C | |
2-Zellleitfähigkeits-/ATC-Elektrode, 10,0 Zellkonstante, Platinsensor, Epoxidschaft | |
1 m | |
> 1 mS |