Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Leitfähigkeitselektrode ECCONSEN93J
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 93X244727
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EUtech™ Leitfähigkeitselektroden werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Merkmale:
- Parameter: Leitfähigkeits-/ATC-Zelle
- Material: Glas
- Zellkonstante: K = 0.1
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: DIN-Verbindungsstück
- Kabellänge: 1 m
- Gebraucht W
Spezifikation
K = 0,1 | |
Leitfähigkeitselektrode | |
Glas |