Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Kalibrierlösung für Handmessgeräte, 84 μs/cm KCl
ohne Angabe
Marke:  Thermo Scientific™ 01X211241
Artikelnummer. 15264878
  • 21.81 CHF / 480 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 84 μS/cm KCl Kalibrierlösung
  • Verpackt in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff
  • Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
480 ml
Kalibrierlösung
Geruchsneutral
∼7 (bei 25 °C
Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor
Kalibrierlösung
Eutech Handmessgeräte
1.0 g/cm³ bei 25 °C
∼100 °C
Flüssig