Learn More
IKA™ EUROSTAR 400-Steuerung mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE
Leistungsstarker Laborrührer für hochviskose Anwendungen und intensives Mischen von Mengen bis 150 l (H2O).
Marke:  IKA™ 0025000759
Artikelnummer. 16248601
  • 5885.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mehrsprachiges TFT-Display
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Temperaturmessung
  • Intervallbetrieb
  • Timer-Funktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Sperrfunktion
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
  • H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
6 to 2000 rpm
100/230 V
245 x 114 x 325 mm
5 bis 40 °C
150 L
226 w
50/60 Hz
8.4 kg