Learn More
Novus Biologicals™ Europium Mini Beads Antibody Conjugation Kit
Novus Biologicals™ Europium Mini Antibody Labeling Kit allows antibodies or proteins to quickly and easily conjugated to 200nm Europium chelate microspheres.
1802.76 CHF - 3390.83 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Kitinhalt | 4 or 10 Mini vials of 200nm Europium (dependent on kit), 1 vial of 1x Reaction Buffer A, 1 vial of 1x Reaction Buffer B, 1 vial of 10x Europium Quencher, 1 vial of 1x Resuspension Buffer |
Produkttyp | Europium Mini Antibody Labeling Kit |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18003826
|
Novus Biologicals™
1200-0100 |
10 reactions |
3390.83 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18006204
|
Novus Biologicals™
1200-0040 |
4 reactions |
1802.76 CHF
16 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kit Components:- 4 or 10 Mini vials of 200nm Europium (dependent on kit)
- 1 vial of 1 x Reaction Buffer A
- 1 vial of 1 x Reaction Buffer B
- 1 vial of 10x Europium Quencher
- 1 vial of 1 x Resuspension Buffer
Spezifikation
-20 °C | |
4 or 10 Mini vials of 200nm Europium (dependent on kit), 1 vial of 1x Reaction Buffer A, 1 vial of 1x Reaction Buffer B, 1 vial of 10x Europium Quencher, 1 vial of 1x Resuspension Buffer | |
Europium Mini Antibody Labeling Kit |
Nur für Forschungszwecke.