Learn More
Europium(III)-bromidhydrat, weiße Kristalle, REActon™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
153.00 CHF - 638.53 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel | EuBr3·xH2O |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00049921 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013213.06 |
5 g |
153.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11336668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013213.14 |
25 g |
638.53 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
EuBr3·xH2O | |
MFCD00049921 |
Spezifikation
Europium(III) bromide hydrate | |
Kristalle | |
EuBr3·xH2O | |
Soluble in water. | |
Geruchsneutral |
Weiß | |
99.99% (REO) | |
MFCD00049921 | |
391.69 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 237-349-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only