Learn More
Europium(III)-bromidhydrat, weiße Kristalle, REActon™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel EuBr3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00049921
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) bromide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 391.69 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch