Learn More
Eugenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416897
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Internal standard in GC assays for presence of thymol in biological samplesEugenol is used in cosmetics, essential oil, perfumeries and flavorings. It finds application as a local antiseptic and anesthetic. It is combined with zinc oxide to form zinc oxide eugenol, which is used in dental restoration especially for root canal sealing and prosthodontics. It is also an antifungal antimicrobial agonist of the TRPV1 receptor. It is also used in production of stabilizers and antioxidants for plastics and rubbers. Further, it is used in the production of vanillin. It serves as an active ingredient in cloves. In addition to this, it is used as an insect attractant, chemical intermediate and denaturant for alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Interner Standard in GC-Assays für das Vorhandensein von Thymol in biologischen Proben. Eugenol wird in Kosmetika, ätherischem Öl, Parfümerien und Aromastoffen verwendet. Es findet Anwendung als lokales Antiseptikum und Betäubungsmittel. Es wird mit Zinkoxid zu Zinkoxid-Eugenol kombiniert, das bei der zahnmedizinischen Restauration speziell für die Wurzelkanalversiegelung und Prothetik verwendet wird. Es ist auch ein antimykotischer und antimikrobieller Agonist des TRPV1-Rezeptors. Es wird auch bei der Herstellung von Stabilisatoren und Antioxidantien für Kunststoffe und Gummi verwendet. Weiterhin wird es bei der Herstellung von Vanillin verwendet. Es dient als aktiver Wirkstoff in Nelken. Darüber hinaus wird es als Insektenattraktivstoff, chemisches Zwischenprodukt und Denaturant für Alkohol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Ölen, Alkohol, Eisessigsäure, Chloroform und wässrigem Natriumhydroxid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-53-0
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008654
InChI-Schlüssel RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eugenol
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.068
Siedepunkt 252°C to 253°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.541
Menge 500 g
Beilstein 1366759
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3898
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,oils,alcohol,glacial acetic acid,chloroform and aqueous sodium hydroxide. Immiscible with water.
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 99%