Learn More
Eugenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050990
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-53-0
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008654
InChI-Schlüssel RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eugenol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -12°C to 10°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 254.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Brechungsindex 1.5400 to 1.5420
Menge 5 g
Beilstein 06,961
Merck Index 15,394
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.46g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-prop-2-enylphenol
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eugenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.