Learn More
GE Healthcare Ettan DALTsix, 220V
Modular system for large format and medium throughput 2-D electrophoresis.
Marke:  GE Healthcare 80-6485-27
Artikelnummer. 10299034
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Runs up to six lab-cast or precast gels (26 × 20cm) simultaneously
  • Use with 18- or 24 cm Immobiline DryStrip gels
  • Stable binding with no or very low dissociation of captured antibodies
  • Simple-to-use 1mm or 1.5mm pre-assembled hinged gel cassettes
  • Innovative design simplifies loading and unloading
  • Built-in ceramic heat exchanger and buffer circulation pump ensure efficient cooling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
large format and medium throughput 2-D electrophoresis
Ettan DALTsix Electrophoresis Unit
4.5 L (anode) 0.8 L (cathode)
2-D Electrophoresis
6