Learn More
Cytiva Ettan™ DALT Gelkassetten
Anwenderfreundliche Gelkassetten zum Laden, Entladen und Lagern von Gelen
Marke: Cytiva 80-6488-69
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hoefer DALT ist ein integriertes System für reproduzierbare 2-D Elektrophorese mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz. Das Instrument und die Zubehörmodule sind speziell für mehrere großformatige Acrylamidgele konzipiert
- Dicke des Distanzstücks: 1.5 mm
- Gelabmessungen: 20 x 26 x 0.15 cm
- Breite: 27.6 cm (10.86 in.)
- Höhe: 21.7 cm (8.54 in.)
- Zwei Glasplatten werden entlang einer Kante durch einen Scharnierstreifen aus Silikongummi verbunden
- Die seitlichen Distanzstücke (1.5 mm dick) werden eingeklebt
Spezifikation
Gel-Beladung, Entladung, Lagerung | |
1/Packung | |
1,5 mm | |
27,6 cm | |
21,7 cm |
Ettan DALT Gelgießkassette | |
0.05 Zoll | |
10.86 Zoll | |
8.54 Zoll |