Learn More
Ethyl-triphenylphosphoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Ethyltriphenylphosphonium iodide is involved in synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes, asymmetric hydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltriphenylphosphoniumiodid ist an der Synthese von Diarylmethinderivaten, Phosphoniumsalzen und Wismut(III) polynuklearen Haloidkomplexen, asymmetrischer Hydrierung beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Ethyltriphenylphosphoniumiodid ist an der Synthese von Diarylmethinderivaten, Phosphoniumsalzen und Wismut(III) polynuklearen Haloidkomplexen, asymmetrischer Hydrierung beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyltriphenylphosphonium iodide |
Schmelzpunkt | 164°bis 169 °C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3659323 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 418.26 |
Reinheit (%) | ≥98% |