Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure-Trisondium-Salzlösung, 0.1 M (0.2 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10317751
Click to view available options
Menge:
1 AMP
6 AMP
Chemische Identifikatoren
CAS 150-38-9
Summenformel C10H19N2Na3O11
Molekulargewicht (g/mol) 412.23
MDL-Nummer MFCD00149685,MFCD02253006 (.3H2O)
InChI-Schlüssel FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, trisodium ethylene diamine tetraacetic acid
PubChem CID 131711402
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure;natrium
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 4 to 5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 AMP
Verpackung Ampulle
Produktidentifikator
  • EDTA (Diaminoethanetetra-acetic acid, disodium salt solution 0.1 M) (0.2N)