Learn More
lösung aus Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz, 0.2 M, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15684800
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 L
Verpackung:
Cubitainer
Poly-Flasche
Volumetrisch, 0.2 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Spezifikation
Namenshinweis for complexometry
Strukturformel [CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
IUPAC-Name Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Formelmasse 336.21
Verpackung Poly-Flasche
Menge 5 L