Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure- Dinatriumsalz-Dihydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492148
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate is used as a chelator of divalent cations. It inhibits enzymes such as metalloproteases that require divalent cations for activity. It is also used in chelation therapy. It acts as a sequestering agent in shampoos, cleaners and other personal care products and serves as an anticoagulant for blood samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalzdihydrat wird als Chelator divalenter Kationen verwendet. Hemmt Enzyme wie Metalloproteasen, die divalente Kationen für ihre Aktivität benötigen. Wird zudem in der Chelat-Therapie verwendet. Dient als Chelatbildner in Shampoos, Reinigungsmitteln und anderen Körperpflegeprodukten und als Gerinnungshemmer in Blutproben.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Metallen und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Schmelzpunkt 248°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 3900609
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 372.24 (336.22 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodiumsalt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodiumsalt