Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiaminetraessigsäure, Zellkulturreagenz
Beschreibung
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung kann zur Untersuchung von Zellbiologie, Molekularbiologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Biochemikalien, Lösungen und Reagenzien, anorganischen Salzen, Chelatoren und Ethylendiamin-Tetraessigsäure (EDTA) und EDTA-Lösungen verwendet werden. Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde in einer Studie verwendet, um die Rolle der Antigengewinnung bei der Immunfärbung von Ethanol-fixierten Abstrichen zu klären. Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde auch in einer Studie verwendet, um die Aufnahme und Freisetzung von Biotin-markiertem Fluorescein (b-FITC) sowie die Immobilisierung von Biotin-markierter Glucoseoxidase (b-GOx) zu den Polyelektrolyt-Mikrokapseln mit einer Avidin-poly(Styrol-Sulfonat) (PSS)-Membran zu beurteilen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht auf Endtoxin- oder Mykoplasma-Kontaminanten getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Schmelzpunkt | ∽245°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1716295 |
Merck Index | 14,3517 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure |
Formelmasse | 292.24 |