Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489562
Click to view available options
Menge:
250 g
Ethylendiaminetraessigsäure wird für viele Kationen als Komplexbildner verwendet. Verhindert Verunreinigungen durch Metallionen und dient zum Entfernen überschüssigen Eisens aus dem Körper. Wirkt als Sequestriermittel in kosmetischen Produkten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylendiamintetraessigsäure wird für viele Kationen als Komplexbildner verwendet. Verhindert Verunreinigungen durch Metallionen und dient zum Entfernen überschüssigen Eisens aus dem Körper. Wirkt als Sequestriermittel in kosmetischen Produkten.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid, Natriumcarbonat, Ammoniaklösung, Säure und gängigen organischen Lösungsmitteln. Schwach löslich in Wasser.
Anmerkungen
Stabil. Nicht verträglich mit Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Aluminium, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
CAS 60-00-4
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Summenformel C10H16N2O8
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
MDL-Nummer MFCD00003541
Menge 250 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble aq. soln..
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-Name 2-({2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formelmasse 292.24
Reinheit (%) 99%