Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 0.5 M wässrige Lösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15420267
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung kann zur Untersuchung von Zellbiologie, Molekularbiologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Biochemikalien, Lösungen und Reagenzien, anorganischen Salzen, Chelatoren und Ethylendiamin-Tetraessigsäure (EDTA) und EDTA-Lösungen verwendet werden. Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde in einer Studie verwendet, um die Rolle der Antigengewinnung bei der Immunfärbung von Ethanol-fixierten Abstrichen zu klären. Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde auch in einer Studie verwendet, um die Aufnahme und Freisetzung von Biotin-markiertem Fluorescein (b-FITC) sowie die Immobilisierung von Biotin-markierter Glucoseoxidase (b-GOx) zu den Polyelektrolyt-Mikrokapseln mit einer Avidin-poly(Styrol-Sulfonat) (PSS)-Membran zu beurteilen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Farbe Farblos
pH 8.0
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 292.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit