Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 0.5 M wässrige Lösung, pH 8.0
Beschreibung
Ethylenediaminetetraacetic acid solution can be used to study cell biology, molecular biology, bioactive small molecules, biochemicals, solutions and reagents, inorganic salts, chelators and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and EDTA solutions. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has been used in a study to help elucidate the role of antigen retrieval in immunostaining of ethanol-fixed smears. Ethylenediaminetetraacetic acid solution has also been used in a study to assess the uptake and release of biotin-labeled fluorescein (b-FITC) as well as immobilization of biotin-labeled glucose oxidase (b-GOx) to the polyelectrolyte microcapsules with an avidin-poly(styrene sulfonate) (PSS) membrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung kann zur Untersuchung von Zellbiologie, Molekularbiologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Biochemikalien, Lösungen und Reagenzien, anorganischen Salzen, Chelatoren und Ethylendiamin-Tetraessigsäure (EDTA) und EDTA-Lösungen verwendet werden. Die Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde in einer Studie verwendet, um die Rolle der Antigengewinnung bei der Immunfärbung von Ethanol-fixierten Abstrichen zu klären. Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Lösung wurde auch in einer Studie verwendet, um die Aufnahme und Freisetzung von Biotin-markiertem Fluorescein (b-FITC) sowie die Immobilisierung von Biotin-markierter Glucoseoxidase (b-GOx) zu den Polyelektrolyt-Mikrokapseln mit einer Avidin-poly(Styrol-Sulfonat) (PSS)-Membran zu beurteilen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
Farbe | Farblos |
pH | 8.0 |
Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
Menge | 250 mL |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 292.24 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M aqueous solution. pH 8.0
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic acid