Learn More
Ethylenglycol, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914631
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.06
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol
Schmelzpunkt -13,0 °C
Dichte 1.1130g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 198.0°C
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330
Menge 1 L
Merck Index 15,3852
Relative Dichte 1.113
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons
Viskosität 21 mPa.s (20°C)
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) 99.8%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/