Learn More
Ethylenglykol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
126.63 CHF - 1122.59 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Summenformel | C2H6O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 62.068 |
MDL-Nummer | MFCD00002885 |
InChI-Schlüssel | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
PubChem CID | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
IUPAC-Name | Ethan-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10125750
|
Thermo Scientific Acros
295530010 |
1 L | Glasflasche |
126.63 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10297410
|
Thermo Scientific Acros
295530025 |
2.5 L | Glasflasche |
246.23 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10419033
|
Thermo Scientific Acros
295530250 |
25 L | Metallfass |
1122.59 CHF
25 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
Ethan-1,2-diol |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Spezifikation
Ethylene glycol | |
107-21-1 | |
196.0°C to 198.0°C | |
Echt | |
1.4300 to 1.4330 | |
1.113 | |
HOCH2CH2OH | |
21 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (K.F.) | |
15, 3852 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetic acid, acetone, glycerol,, pyridine, lower aliphatic alcohols,, aldehydes and ketones, slightly soluble in ether, practically insoluble in benzene and hydrocarbons | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
99.5% |
-13.0°C | |
1.1130g/mL | |
116°C | |
Viskose Flüssigkeit | |
99.5% | |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
01, 465 | |
01,375; 05,296; 09,217; 15,156 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
Ethan-1,2-diol | |
174 | |
62.06 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS-P-Hinweis:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Warnhinweis
- Ethylene glycol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke