Learn More
Ethylendiacrylat, 90 %, stabailisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562612
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2274-11-5
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.17
MDL-Nummer MFCD00008629
InChI-Schlüssel KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene diacrylate
Namenshinweis 90%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 62.0°C to 65.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4520 to 1.4560
Menge 5 mL
Beilstein 02, 1469
Relative Dichte 1.04
Synonym 2-hydroxy-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy, hydroxynaphthoic acid, 1-naphthoic acid, 2-hydroxy, unii-e3h4qz94uy, e3h4qz94uy, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydroxy, 2-hydroxynaphthalenecarboxylic acid, 2-hydroxy-1-naphthoicacid, 2-hydroxynaphtoic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-Name 2-Hydroynaphthalen-1-Carbonsäure
Stabilisator 100ppm MEHQ
PubChem CID 16790
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit