Learn More
Ethyl 7-Hydroxy-4-Oxo-4H-chromene-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532092
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 23866-72-0
Summenformel C12H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
MDL-Nummer MFCD00100382
InChI-Schlüssel RKIMFICEWCXBCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, chembl82749, 2-ethoxycarbonyl-7-hydroxychromone, ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylate, 7-hydroxy-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 7-hydroxy-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002082, 7-hydroxy-4-oxo-4h-chromen-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 5376802
IUPAC-Name Ethyl-7-hydroxy-4-oxochromen-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 234.21
Reinheit (%) 97%