Learn More
Ethyl 7-Hydroxy-4-Oxo-4H-chromene-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 7-hydroxy-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 234.21 |
Reinheit (%) | 97% |