Learn More
Ethyl2-amino-4-(4-bromphenyl)-3-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683393
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 306934-99-6
Summenformel C13H12BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 326.208
MDL-Nummer MFCD00435056
InChI-Schlüssel SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 727636
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-bromphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)-3-thiophenecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromo-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-bromophenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl2-amino-4-4-bromophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-bromophenyl-3-ethoxycarbonyl thiophene, ethyl 2-amino-4-4-bromophenyl-3-thiophene carboxylate
Formelmasse 326.21
Reinheit (%) 97%