Learn More
Ethyl1-Methylcyclopropan-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794383
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 71441-76-4
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.171
MDL-Nummer MFCD00001284
InChI-Schlüssel IZPYNZLFBUQGCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544234
IUPAC-Name Ethyl-1-methylcyclopropan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.9180g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3C3H4C(O)OCH2CH3
Menge 10 g
Synonym ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate, 1-methylcyclopropanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl1-methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, cyclopropanecarboxylicacid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methylcyclopropane-carboxylate, 1-methylcyclopropanoic acid ethyl ester, 1-ethoxycarbonyl-1-methylcyclopropane, ethyl 1-methylcyclopropan-1-carboxylate, ethyl 1-methyl cyclopropane-1-carboxylate
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%