Learn More
Ethyl-1-(3-aminobenzyl)-piperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121282
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 306937-22-4
Summenformel C15H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.353
MDL-Nummer MFCD02180894
InChI-Schlüssel WXYBQSXOZUFNJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800723
IUPAC-Name Ethyl-1-[(3-aminophenyl)methyl]piperidin-4-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethyle1-(3-aminobenzyl)piperidine-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym ethyl 1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-3-aminophenyl methyl piperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-3-aminophenyl methyl-, ethyl ester, ethyl1-3-aminobenzyl piperidine-4-carboxylate, 1-3-aminobenzyl-4-ethoxycarbonyl piperidine, 3-4-ethoxycarbonyl piperidin-1-yl methyl aniline, 1-3-aminophenyl methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
Formelmasse 262.35
Reinheit (%) 97%