Learn More
Ethylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Ethylbenzene is used as a solvent for rubber adhesives, varnishes, resins, paints and coatings. It acts as an intermediate in the preparation of styrene. It is also used as a fuel additive. It is added to gasoline as an anti-knock agent, thereby reducing engine knocking and increase the octane rating. In addition to this, it is used in natural gas recovery process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbenzol wird als Lösungsmittel für Gummiklebstoffe, Lacke, Harze, Farben und Beschichtungen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Styrol. Es wird auch als Kraftstoffzusatz verwendet. Es wird dem Treibstoff als Klopfschutzmittel zugesetzt, wodurch das Motorklopfen verringert und die Oktanzahl erhöht wird. Darüber hinaus wird es in der Rückgewinnung von Erdgas eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylalkohol, Benzol, Ethylether, Tetrachlorkohlenstoff, organischen Lösungsmitteln, Schwefeldioxid und Äther. Geringfügig mischbar mit Chloroform. Nicht mischbar mit Wasser und Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ethylbenzol wird als Lösungsmittel für Gummiklebstoffe, Lacke, Harze, Farben und Beschichtungen verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Styrol. Es wird auch als Kraftstoffzusatz verwendet. Es wird dem Treibstoff als Klopfschutzmittel zugesetzt, wodurch das Motorklopfen verringert und die Oktanzahl erhöht wird. Darüber hinaus wird es in der Rückgewinnung von Erdgas eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylalkohol, Benzol, Ethylether, Tetrachlorkohlenstoff, organischen Lösungsmitteln, Schwefeldioxid und Äther. Geringfügig mischbar mit Chloroform. Nicht mischbar mit Wasser und Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylbenzene |
Schmelzpunkt | -95°C |
Dichte | 0.867 |
Siedepunkt | 135°C to 136°C |
Flammpunkt | 15°C (59°F) |
Geruch | Petrol-like |
Brechungsindex | 1.495 |
Menge | 2500 mL |
UN-Nummer | UN1175 |
Beilstein | 1901871 |