Learn More
Ethylaluminiumdichlorid, 0.9 M-Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10210793
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-43-9, 142-82-5
Summenformel C2H5AlCl2
Molekulargewicht (g/mol) 126.94
MDL-Nummer MFCD00000457
InChI-Schlüssel UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylaluminum dichloride, aluminum, dichloroethyl, dichloroethylaluminum, ethyldichloroaluminum, dichloromonoethylaluminum, ethylaluminium dichloride, dichloro ethyl alumane, ethyl aluminum dichloride, hsdb 317, dichloro ethyl aluminum
IUPAC-Name Dichlor(ethyl)aluman
SMILES CC[Al](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylaluminium dichloride
Farbe Farblos
Dichte 0.7400g/mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel C2H5AlCl2
Menge 100 mL
Fieser 06,251; 07,146; 10,177
Merck Index 15, 3816
Relative Dichte 0.74
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formelmasse 126.95
Reinheit (%) 14.5 to 15.5%
Physikalische Form Flüssigkeit