Learn More
Ethyl-trans-β-methylcinnamat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113254
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1504-72-9
Summenformel C12H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD00053762
InChI-Schlüssel BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Synonym e-ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylbut-2-enoate, ethyl 3-phenylcrotonate, ethyl 2e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-beta-methylcinnamate, ethyl e-3-phenylbut-2-enoate, ethyl e-3-phenyl-2-butenoate, ethyl trans-, a-methylcinnamate, 2-butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 5354836
IUPAC-Name Ethyl(E) 3-phenylbut-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=C(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl trans-β-methylcinnamate
Dichte 1.0420g/mL
Siedepunkt 142°C to 144°C (20.0 hPa)
Flammpunkt >113°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Menge 1 g
Relative Dichte 1.042
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ethyl trans-beta-methylcinnamate