Learn More
Ethylpyrrol-2-Carboxylat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339145
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2199-43-1
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00817049
InChI-Schlüssel PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrrole-2-carboxylate, ethyl 2-pyrrolecarboxylate, ethyl pyrrole-2-carbonate, ethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 255670
IUPAC-Name Ethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Siedepunkt 70°C (0.8 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 2645
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) ≥98%