Learn More
Phenoxyessigsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452197
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2555-49-9
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00026895
InChI-Schlüssel MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC-Name Ethyl2-phenoxyacetat
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenoxyacetate
Dichte 1.108
Siedepunkt 251°C to 253°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5055
Menge 250 g
Beilstein 1871712
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 99%