Learn More
Nicotinsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312066
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Ethyl nicotinate is used for skin-conditioning cosmetics. It is principally used in medicine as a local vasodilator at a concentration of 1 to 2 % in creams, ointments and pomades. It is utilized for the treatment sprains, wrenches, muscular pains and tendonitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylnicotinat wird für die Hautpflege verwendet. Wird hauptsächlich in der Medizin als lokaler Vasodilator mit einer Konzentration von 1bis 2 % in Cremes, Salben und Pomaden verwendet. Wird für die Behandlung von Verstauchungen, Schmerzen, Muskelschmerzen und Tendonitis verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-18-6
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00006389
InChI-Schlüssel XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nicotinate, ethyl nicotinoate, nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylnicotinate, nicotinic acid, ethyl ester, mucotherm, nicaethan, nikethan
PubChem CID 69188
IUPAC-Name Ethylpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl nicotinate
Schmelzpunkt 8°C to 9°C
Dichte 1.107
Siedepunkt 223°C to 224°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.503
Menge 100 g
Beilstein 122937
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl nicotinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl nicotinate