Learn More
Ethylmethylketon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11468253
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
C4H8O, CAS-Nummer-78-93-3, Methylethylketon, Methylethylketon, Methylaceton, 2-Butanon, Methylethyl-Keton, Meetco, Butanon, 3-Butanon, Ethylmethylketon, Ethylmethylketon, 2,5 l, 80 Grad C, CHEBI:28398, Farblos, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVGH-UHFFFAOYSA-N, Butan-2-One, -87 Grad C, 11648
C4H8O, CAS-Nummer-78-93-3, Methylethylketon, Methylethylketon, Methylaceton, 2-Butanon, Methylethyl-Keton, Meetco, Butanon, 3-Butanon, Ethylmethylketon, Ethylmethylketon, 2,5 l, 80 Grad C, CHEBI:28398, farblos, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, Butan-2-on, –87 Grad C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -87°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 80°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 72.11g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.