Learn More
Ethylmethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478930
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylmethansulfonat wird als Mutagen sowohl für Säugetierzellen als auch Pflanzenzellen verwendet. Findet Anwendung als Modellalkylierungsmittel bei der Untersuchung von Desoxyribonukleinsäure(DNA)-Reparaturprozessen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS online verfügbar unter www.alfa.com. Empfindlich gegen Feuchte. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-50-0
Summenformel C3H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 124.154
MDL-Nummer MFCD00007559
InChI-Schlüssel PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC-Name Ethylmethansulfonat
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl methanesulfonate
Dichte 1.17
Siedepunkt 85°C to 86°C (10 mmHg)
Flammpunkt 100°C (212°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 773969
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3827
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 124.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.