Learn More
Ethyliodacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodessigsäureethylester wurde bei der Synthese von trans-2,3 -disubstituierten Indolinen durch Reaktion mit 1-Azido-2 -Allylbenzol-Derivaten über eine diastereoselektive Radikalkaskade verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Die Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Iodessigsäureethylester wurde bei der Synthese von trans-2,3 -disubstituierten Indolinen durch Reaktion mit 1-Azido-2 -Allylbenzol-Derivaten über eine diastereoselektive Radikalkaskade verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Die Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Ethyl iodoacetate |
Siedepunkt | 179°C to 180°C |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2927 |
Beilstein | 741934 |
Formelmasse | 214 |
Reinheit (%) | 98% |