Learn More
Ethyldioxyacetat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl diethoxyacetate |
Dichte | 0.9890g/mL |
Siedepunkt | 198°C to 200°C (761.0 mmHg) |
Flammpunkt | 85°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C2H5O)2CHCO2C2H5 |
Brechungsindex | 1.41 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 03, 601 |