Learn More
Ethyldichlorphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477490
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1498-51-7
Summenformel C2H5Cl2O2P
Molekulargewicht (g/mol) 162.94
MDL-Nummer MFCD00002069
InChI-Schlüssel YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dichlorophosphate, ethyl phosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, ethyl ester, ethyldichlorophosphate, dichloroethoxyphosphine oxide, ethylphosphoric acid dichloride, dichlorophosphoric acid, ethyl ester, unii-4ip5dtw75u, ethylesterdichlorid german, hsdb 417
PubChem CID 15158
IUPAC-Name 1-Dichlorophosphoryloxyethan
SMILES CCOP(=O)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl dichlorophosphate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.3730g/mL
Siedepunkt 167°C (758.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OP(O)Cl2
Brechungsindex 1.4330 to 1.435
Menge 25 g
Beilstein 01,332
Relative Dichte 1.373
Formelmasse 162.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl dichlorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.