Learn More
Ethylcrotonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424194
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Ethyl crotonate is used as a solvent for cellulose esters as well as a plasticizer for acrylic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Crotonsäureethylester wird als Lösungsmittel für Celluloseester sowie als Weichmacher für Acrylharze verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-70-1
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00009289
InChI-Schlüssel ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Synonym ethyl crotonate, ethyl trans-crotonate, ethyl e-but-2-enoate, ethyl trans-2-butenoate, crotonic acid, ethyl ester, 2-butenoic acid, ethyl ester, 2e, ethyl e-2-butenoate, 2-butenoic acid, ethyl ester, ethyl 2e-but-2-enoate, crotonic acid, ethyl ester, e
PubChem CID 429065
IUPAC-Name Ethyl-(E)-but-2-enoat
SMILES CCOC(=O)\C=C\C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl crotonate
Dichte 0.918
Siedepunkt 141°C to 143°C
Flammpunkt 2°C (36°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1862
Beilstein 635834
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl crotonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl (E)-crotonate